Merck
Z367826
Culture plate racks
The Stacks 150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.22
無菌性
non-sterile
特徴
Holds 40 x 150 mm plates
メーカー/製品名
IBI ACCRL0001
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Belly Dancer軌道シェーカー上で使用するために設計してあり、特にcDNAライブラリー増幅用または培養プレートを振動させる必要があるあらゆる用途に適しています。透明なアクリル樹脂およびDelrin®製で、60°Cまでの温度に耐えます。中央に便利なハンドル用の切れ込みがあります。
法的情報
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)