Merck
Z363030
Sigma-Aldrich
Kodak® BioMax® MSフィルム
別名:
autoradiography film, xray film
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105341
NACRES:
NB.22
サイズ
7 in. (18 cm) × 9.5 in. (24 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルム間を仕切る紙はありません。
生物工学への応用を目的に特別に設計された二重エマルジョンフィルムです。ノーザン/サザンブロッティング法に適用して最高の32Pおよび125I 検出感度を発揮しますので、必要なアイソトープの量を減らすことができます。
法的情報
BioMax is a registered trademark of Carestream Health, Inc.
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company