Merck
Z360457
Utility boxes, plastic
L × W × H 129 mm × 75 mm × 59 mm
別名:
laboratory storage, plastic storage box
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.51
物質
styrene-acrylonitrile (SAN)
メーカー/製品名
Nalgene 5700-0325
L × W × H
129 mm × 75 mm × 59 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Practical containers for multipurpose lab storage. Glass-clear SAN body; white LDPE lid with white SAN insert. Ideal for dry materials like powders, chromatography sheets. Rounded corners for easy cleaning; stackable for compact freezer storage. Lids snap into place, but are not leakproof.
Dimensions are L × W × H
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)