Merck
Z355011
Millipore
Millicell® HA culture plate inserts
pore size 0.45 μm, diam. 30 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
メーカー/製品名
Millipore PIHA03050
直径
30 mm
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mixed cellulose esters membrane (HATF) in a polystyrene housing
法的情報
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany