Merck
Z354880
Sigma-Aldrich
Line cord, European 2 pin plug for 250 V dual mode power supply
Line cord European 2-pin plug
別名:
Power supply, 250 volt, dual mode
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
利用可能性
not available in EU
パラメーター
0-30 °C operating temperature
H × W × D
14 cm × 22 cm × 19 cm
出力
250 V, 500 mA±9 mA
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 自動クロスオーバー付きデュアルコントロールモード(定電圧または定電流)
  • 内蔵シャットダウンタイマー:0~24時間
  • 手頃な価格
  • 4つのアウトプット:4セットの埋め込みコネクタ
  • 最後の電気泳動ユニットを外すとDC電源が自動でシャットダウン
アプリケーション
Ideal for use with polyacrylamide or agarose gel electrophoresis and blotting.