Merck
Z333425
BRAND® BIO-CERT® filter tips, Tip-Set S, sterile
volume range 2-20 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
物質
colorless
colorless tip
無菌性
(autoclavable at 121 °C)
sterile
特徴
ATP free
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
包装
pack of 96 ea (Racked)
メーカー/製品名
BRAND 712122
最大容量
20 μL
容量範囲
2-20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4つのセット済み無菌チップトレイと、1つの充填済み無菌Tip-Box Nの組み合わせです(Tip-Set Sは最大300 μLまでの容量範囲でのみご用意しています)。
  • 高品質のPP(DiHEMDAおよびオレイン酸アミドフリー)
  • 20 μLチップの軽量化によりプラスチック廃棄物の重量を削減
  • 簡単な容量チェックのための目盛
  • BIO-CERT:無菌で、DNA、デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼ、エンドトキシン、およびATPフリー
  • DIN EN 285に従い121°C/250°F(2 bar)でオートクレーブ可能
  • 環境に優しい包装
  • IVD-Directive 98/79 ECに準拠するCEマーク
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)