Merck
Z332003
BRAND® Dispensette® III ボトルトップディスペンサー、アナログ式容量調節
0.05-0.5 mL, with SafetyPrime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
特徴
DE-M marking
with SafetyPrime
メーカー/製品名
BRAND 4700101 EU
BrandTech 4701101 US
測定範囲
0.05-0.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dispensette III(赤色版):H3PO4、H2SO4といった濃酸、NaOH、KOHといった塩基、食塩水や多くの有機溶剤などの強力な試薬を供給ボトルから直接分注できます。
  • 分解して簡単に洗浄でき、充填用バルブは交換可能
  • 121°Cでオートクレーブが可能
  • アナログスライド式の迅速な容量調節
  • 付属ツールでのシンプルな較正調整
  • SafetyPrime再循環バルブが試薬の無駄を削減し、安全排出システムが不慮の分注や飛散のリスクを削減します。
  • ボトルのラベルをユーザーに向けられるように、バルブコックは360°回転可能です。
  • 伸縮式充填チューブで異なるサイズのボトルに簡単に調節できます。
培地との接触部の材料は、
ホウケイ酸ガラス、セラミック、プラチナイリジウム、ETFE、FEP、PFAです。排出チューブの安全スクリューキャップはPP製です。作動限界:蒸気圧最大 500 mbar、粘度最大 500 mm2/s、温度最高 40°C、密度最大 2.2 g/cm3。正確度:±0.5%、精度±0.1%。
関連事項
See the Compatibility Chart to choose the correct bottle-top dispenser.
その他情報
BR4700101 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
SafetyPrime is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)