特徴
with SafetyPrime
メーカー/製品名
BRAND 4700341 EU
BrandTech 4701341 US
測定範囲
1-10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dispensette III(赤色版):H3PO4、H2SO4といった濃酸、NaOH、KOHといった塩基、食塩水や多くの有機溶剤などの強力な試薬を供給ボトルから直接分注できます。
ホウケイ酸ガラス、セラミック、プラチナイリジウム、ETFE、FEP、PFAです。排出チューブの安全スクリューキャップはPP製です。作動限界:蒸気圧最大500 mbar、粘度最大500 mm2/s、温度最高40°C、密度最大2.2 g/cm3。正確度:±0.5%、精度±0.1%。
- 分解して簡単に洗浄でき、充填用バルブは交換可能
- 121°Cでオートクレーブが可能
- デジタルディスプレイ:とても見やすく、分注する量を正確に再現性よく設定可能(機械的カウンター)
- イージーキャリブレーション:工具なしで数秒のうちに調整する画期的手法。
- SafetyPrime™再循環バルブが試薬の無駄を削減し、安全排出システムが不慮の分注や飛散のリスクを削減します。
- ボトルのラベルをユーザーに向けられるように、バルブコックは360°回転可能です。
- 伸縮式充填チューブで異なるサイズのボトルに簡単に調節できます。
ホウケイ酸ガラス、セラミック、プラチナイリジウム、ETFE、FEP、PFAです。排出チューブの安全スクリューキャップはPP製です。作動限界:蒸気圧最大500 mbar、粘度最大500 mm2/s、温度最高40°C、密度最大2.2 g/cm3。正確度:±0.5%、精度±0.1%。
関連事項
See the Compatibility Chart to choose the correct bottle-top dispenser.
その他情報
BR4700341 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
SafetyPrime is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)