Merck
Z329568
BRAND® volumetric flask, PP
volume 500 mL, accuracy: 0.5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene
ジョイント
joint ST/NS neck19/26
無菌性
non-sterile
特徴
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
包装
pack of 1
メーカー/製品名
BRAND
容積測定範囲
500 mL, accuracy: 0.5 mL
H
258 mm
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PP栓付きのメスフラスコです。DIN EN ISO 1042、クラスBに準拠する誤差限界です。透明性の高いPP製で、受用(TC、In)の目盛です。印と文字は高品質の青色で書かれています。60°Cまでの温度に曝しても、誤差限界の超過が残ることはありません。印および文字の保護のため、60°C以下での洗浄を推奨します。
その他情報
BR36054 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG