Merck
Z227544
Millipore
Millex syringe filter units, disposable, PTFE
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, modified hydrophilic PTFE membrane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
high-density polyethylene housing
modified hydrophilic PTFE membrane
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Millipore SLLHR04NL
直径
4 mm
容量
≤1 mL
ポアサイズ
0.45 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
すべてのユニットは、プラスチック製の外装の中にPTFEフィルター膜が入っており、ルアーロックインレットと、ルアースリップアウトレットフィッティングが付いています。25 mm直径より小さなユニットは、少量のろ過において、滞留量を最小限にするようデザインされています。3~4 mmユニットは1 mL以下、13 mmユニットは0.5~10 mLのサンプル量にお勧めします。
アプリケーション
HPLC; aqueous and organic solvents and solutions
法的情報
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)