Merck
X6625
Sigma-Aldrich
キシレノールブルー
別名:
p-キシレノールスルホンフタレイン, p-キシレノールブルー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H22O5S
CAS番号:
分子量:
410.48
Beilstein:
363132
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
mp
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C23H22O5S/c1-13-11-20(24)15(3)9-18(13)23(19-10-16(4)21(25)12-14(19)2)17-7-5-6-8-22(17)29(26,27)28-23/h5-12,24-25H,1-4H3
InChI Key
MGUKYHHAGPFJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)