Merck
WH0083942M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TSSK1 antibody produced in mouse
clone 4F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-FKSG81, Anti-SPOGA4, Anti-STK22D, Anti-testis-specific serine kinase 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F12, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TSSK1B(83942)
詳細
TSSK1 belongs to a family of serine/threonine kinases highly expressed in testis (Hao et al., 2004 [PubMed 15044604]).[supplied by OMIM
免疫原
TSSK1B (AAH22515, 267 a.a. ~ 367 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LSHCWMQPKARGSPSVAINKEGESSRGTEPLWTPEPGSDKKSATKLEPEGEAQPQAQPETKPEGTAMQMSRQSEILGFPSKPSTMETEEGPPQQPPETRAQ
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0083942M1-100UG:
試験成績書(COA)