安全性情報
WH0083594M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUDT12 antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-DKFZP761I172, Anti-nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG3κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NUDT12(83594)
関連するカテゴリー
詳細
Nucleotides are involved in numerous biochemical reactions and pathways within the cell as substrates, cofactors, and effectors. Nudix hydrolases, such as NUDT12, regulate the concentrations of individual nucleotides and of nucleotide ratios in response to changing circumstances (Abdelraheim et al., 2003 [PubMed 12790796]).[supplied by OMIM
免疫原
NUDT12 (AAH41099, 1 a.a. ~ 462 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSVKRSLKQEIVTQFHCSAAEGDIAKLTGILSHSPSLLNETSENGWTALMYAARNGHPEIVQFLLEKGCDRSIVNKSRQTALDIAVFWGYKHIANLLATAKGGKKPWFLTNEVEECENYFSKTLLDRKSEKRNNSDWLLAKESHPATVFILFSDLNPLVTLGGNKESFQQPEVRLCQLNYTDIKDYLAQPEKITLIFLGVELEIKDKLLNYAGEVPREEEDGLVAWFALGIDPIAAEEFKQRHENCYFLHPPMPALLQLKEKEAGVVAQARSVLAWHSRYKFCPTCGNATKIEEGGYKRLCLKEDCPSLNGVHNTSYPRVDPVVIMQVIHPDGTKCLLGRQKRFPPGMFTCLAGFIEPGETIEDAVRREVEEESGVKVGHVQYVACQPWPMPSSLMIGCLALAVSTEIKVDKNEIEDARWFTREQVLDVLTKGKQQAFFVPPSRAIAHQLIKHWIRINPNL
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0083594M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)