WH0055929M1
Monoclonal Anti-DMAP1 antibody produced in mouse
clone 2G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-DKFZp686L09142, Anti-DNA methyltransferase 1 associated protein 1, Anti-DNMAP1, Anti-DNMTAP1, Anti-EAF2, Anti-FLJ11543, Anti-KIAA1425, Anti-SWC4
About This Item
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G12, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DMAP1(55929)
詳細
免疫原
Sequence
MATGADVRDILELGGPEGDAASGTISKKDIINPDKKKSKKSSETLTFKRPEGMHREVYALLYSDKKDAPPLLPSDTGQGYRTVKAKLGSKKVRPWKWMPF
特徴および利点
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0055929M1-100UG:
試験成績書(COA)