クローン
3A8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STYK1(55359)
詳細
Receptor protein tyrosine kinases, like STYK1, play important roles in diverse cellular and developmental processes, such as cell proliferation, differentiation, and survival (Liu et al., 2004 [PubMed 15150103]).[supplied by OMIM
免疫原
STYK1 (NP_060893, 50 a.a. ~ 159 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
REQRTQQQRSGPQGIAPVPPPRDLSWEAGHGGNVALPLKETSVENFLGATTPALAKLQVPREQLSEVLEQICSGSCGPIFRANMNTGDPSKPKSVILKALKEPAGLHEVQ
Sequence
REQRTQQQRSGPQGIAPVPPPRDLSWEAGHGGNVALPLKETSVENFLGATTPALAKLQVPREQLSEVLEQICSGSCGPIFRANMNTGDPSKPKSVILKALKEPAGLHEVQ
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0055359M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)