WH0011027M17
Monoclonal Anti-LILRA2 antibody produced in mouse
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CD85H, Anti-ILT1, Anti-LIR-7, Anti-LIR7, Anti-leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 2
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LILRA2(11027)
詳細
Leukocyte Ig-like receptors (LIRs) are a family of immunoreceptors expressed predominantly on monocytes and B cells and at lower levels on dendritic cells and natural killer (NK) cells. All LIRs in subfamily B have an inhibitory function (see, e.g., LILRB1, MIM 604811). LIRs in subfamily A, with short cytoplasmic domains lacking an immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) and with transmembrane regions containing a charged arginine residue, may initiate stimulatory cascades. One member of subfamily A (LILRA3; MIM 604818) lacks a transmembrane region and is presumed to be a soluble receptor.[supplied by OMIM
免疫原
LILRA2 (NP_006857, 322 a.a. ~ 383 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DRPSLSVQPVPTVAPGKNVTLLCQSRGQFHTFLLTKEGAGHPPLHLRSEHQAQQNQAEFRMG
Sequence
DRPSLSVQPVPTVAPGKNVTLLCQSRGQFHTFLLTKEGAGHPPLHLRSEHQAQQNQAEFRMG
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0011027M17-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)