WH0010294M1
Monoclonal Anti-DNAJA2 antibody produced in mouse
clone 2A11-F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CPR3, Anti-DNAJ, Anti-DNJ3, Anti-DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 2, Anti-HIRIP4, Anti-PRO3015
About This Item
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2A11-F2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DNAJA2(10294)
詳細
免疫原
Sequence
MANVADTKLYDILGVPPGASENELKKAYRKLAKEYHPDKNPNAGDKFKEISFAYEVLSNPEKRELYDRYGEQGLREGSGGGGGMDDIFSHIFGGGLFGFMGNQSRSRNGRRRGEDMMHPLKVSLEDLYNGKTTKLQLSKNVLCSACSGQGGKSGAVQKCSACRGRGVRIMIRQLAPGMVQQMQSVCSDCNGEGEVINEKDRCKKCEGKKVIKEVKILEVHVDKGMKHGQRITFTGEADQAPGVEPGDIVLLLQEKEHEVFQRDGNDLHMTYKIGLVEALCGFQFTFKHLDGRQIVVKYPPGKVIEPGCVRVVRGEGMPQYRNPFEKGDLYIKFDVQFPENNWINPDRLSELEDLLPSRPEVPNIIGETEEVELQEFDSTRGSGGGQRREAYNDSSDEESSSHHGPGVQCAHQ
特徴および利点
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0010294M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)