Merck
すべての画像(5)
Key Documents
安全性情報
WH0009467M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SH3BP5 antibody produced in mouse
clone 2B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-SAB, Anti-SH3-domain binding protein 5 (BTK-associated)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B3, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SH3BP5(9467)
免疫原
SH3BP5 (NP_004835, 4 a.a. ~ 112 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GLEEEEEVDPRIQGELEKLNQSTDDINRRETELEDARQKFRSVLVEATVKLDELVKKIGKAVEDSKPYWEARRVARQAQLEAQKATQDFQRATEVLRAAKETISLAEQR
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0009467M1-100UG:
試験成績書(COA)