安全性情報
WH0008538M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BARX2 antibody produced in mouse
clone 2B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗BarH様ホメオボックス2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BARX2(8538)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a member of the homeobox transcription factor family. A highly related protein in mouse has been shown to influence cellular processes that control cell adhesion and remodeling of the actin cytoskeleton in myoblast fusion and chondrogenesis. The encoded protein may also play a role in cancer progression. (provided by RefSeq)
免疫原
BARX2 (NP_003649, 161 a.a. ~ 260 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PDRLDLAQSLGLTQLQVKTWYQNRRMKWKKMVLKGGQEAPTKPKGRPKKNSIPTSEEIEAEEKMNSQAQGQEQLEPSQGQEELCEAQEPKARDVPLEMAE
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0008538M1-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)