クローン
1D12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TNR(7143)
関連するカテゴリー
詳細
Tenascin-R (TNR) is an extracellular matix protein expressed primarily in the central nervous system. It is a member of the tenascin (TN) gene family, which includes at least 3 genes in mammals: TNC (or hexabrachion; MIM 187380), TNX (TNXB; MIM 600985), and TNR (Erickson, 1993 [PubMed 7694605]). The genes are expressed in distinct tissues at different times during embryonic development and are present in adult tissues.[supplied by OMIM
免疫原
TNR (NP_003276, 411 a.a. ~ 519 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VATHLSTPQGLQFKTITETTVEVQWEPFSFSFDGWEISFIPKNNEGGVIAQVPSDVTSFNQTGLKPGEEYIVNVVALKEQARSPPTSASVSTVIDGPTQILVRDVSDTV
Sequence
VATHLSTPQGLQFKTITETTVEVQWEPFSFSFDGWEISFIPKNNEGGVIAQVPSDVTSFNQTGLKPGEEYIVNVVALKEQARSPPTSASVSTVIDGPTQILVRDVSDTV
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0007143M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)