WH0006199M8
Monoclonal Anti-RPS6KB2 antibody produced in mouse
clone 4B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-KLS, Anti-P70beta, Anti-P70beta1, Anti-P70beta2, Anti-S6K2, Anti-S6Kbeta2, Anti-SRK, Anti-STK14B, Anti-p70(S6K)beta, Anti-p70S6Kb, Anti-ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 2
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4B11, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPS6KB2(6199)
詳細
免疫原
Sequence
MAAVFDLDLETEEGSEGEGEPELSPADACPLAELRAAGLEPVGHYEEVELTETSVNVGPERIGPHSFELLRVLGKGGYGKVFQVRKVQGTNLGKIYAMKV
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0006199M8-100UG:
試験成績書(COA)