WH0005937M2
Monoclonal Anti-RBMS1 antibody produced in mouse
clone M1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-MGC15146, Anti-MGC3331, Anti-MSSP, Anti-MSSP1, Anti-MSSP2, Anti-MSSP3, Anti-RNA binding motif, single stranded interacting protein 1, Anti-SCR2, Anti-YC1
About This Item
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M1, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBMS1(5937)
詳細
免疫原
Sequence
MGKVWKQQMYPQYATYYYPQYLQAKQSLVPAHPMAPPSPSTTSSNNNSSSSSNSGWDQLSKTNLYIRGLPPHTTDQDLVKLCQPYGKIVSTKAILDKTTNKCKGYGFVDFDSPAAAQKAVSALKASGVQAQMAKQQEQDPTNLYISNLPLSMDEQELENMLKPFGQVISTRILRDSSGTSRGVGFARMESTEKCEAVIGHFNGKFIKTPPGVSAPTEPLLCKFADGGQKKRQNPNKYIPNGRPWHREGEAGMTLTYDPTTAAIQNGFYPSPYSIATNRMITQTSITPYIASPVSAYQVQSPSWMQPQPYILQHPGAVLTPSMEHTMSLQPASMISPLAQQMSHLSLGSTGTYMPATSAMQGAYLPQYAHMQTTAVPVEEASGQQQVAVETSNDHSPYTFQPNK
物理的形状
法的情報
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0005937M2-100UG:
試験成績書(COA)