安全性情報
WH0003708M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ITPR1 antibody produced in mouse
clone 2B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-IP3R, Anti-IP3R1, Anti-Insp3r1, Anti-inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
クローン:
2B6, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
1
テクニック:
indirect ELISA: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITPR1(3708)
関連するカテゴリー
免疫原
ITPR1 (NP_002213, 2470 a.a. ~ 2577 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EHTCETLLMCIVTVLSHGLRSGGGVGDVLRKPSKEEPLFAARVIYDLLFFFMVIIIVLNLIFGVIIDTFADLRSEKQKKEEILKTTCFICGLERDKFDNKTVTFEEHI
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0003708M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)