Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
WH0002810M1
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗SFN マウス宿主抗体
clone 3C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗SFN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C3, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SFN(2810)
詳細
細胞周期チェックポイントタンパク質であるストラティフィン(SFN)は、皮質、網膜、胎盤、卵巣などの神経系および生殖系において低量に発現しています。
免疫原
SFN (AAH00329.1, 1 a.a. ~248 a.a) GSTタグ付完全長組み換えタンパク質。GSTタグのみの分子量は26 kDaです。
配列
MERASLIQKAKLAEQAERYEDMAAFMKGAVEKGEELSCEERNLLSVAYKNVVGGQRAAWRVLSSIEQKSNEEGSEEKGPEVREYREKAETELQGVCDTVLGLLDSHLIKEAGDAESRVFYLKMKGDYYRYLAEVATGDDKKRIIDSARSAYQEAMDISKKEMPPTNPIRLGLALNFSVFHYEIANSPEEAISLAKTTFDEAMADLHTLSEDSYKDSTLIMQLLRDNLTLWTADNAGEEGGEAPQEPQS
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗SFN抗体は、免疫組織染色(1:200)に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ストラティフィン(SFN)は腫瘍形成において重要な役割を果たします。有糸分裂翻訳を調節します。SFNは、DNA損傷に対する反応として、しばしば有糸分裂時のDNAエラーを阻害します。さまざまながんにおけるバイオマーカーとして役立つ可能性があります。
物理的形状
pH7.4のリン酸緩衝生理食塩水溶液
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0002810M1-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marie M J Lecomte et al.
Skin research and technology : official journal of International Society for Bioengineering and the Skin (ISBS) [and] International Society for Digital Imaging of Skin (ISDIS) [and] International Society for Skin Imaging (ISSI), 19(1), 27-34 (2012-06-16)
The use of biomarkers in skin is a novel diagnostic tool. Interstitial fluid (ISF) from skin provides a snapshot of proteins secreted at the time of sampling giving insights into the patient's health status. A minimally invasive technique for the
Yi Hu et al.
Bioscience reports, 39(5) (2019-03-31)
Ovarian cancer is a highly lethal cancer in females. Therefore, it is necessary to explore effective biomarkers for the diagnosis and prognosis of the disease. Stratifin (SFN) is a cell cycle checkpoint protein that has been reported to be involved
Paulina Kober et al.
Molecular and cellular endocrinology, 473, 194-204 (2018-02-08)
Nonfunctioning pituitary adenomas (NFPAs) are among the most frequent intracranial tumors but their molecular background, including changes in epigenetic regulation, remains poorly understood. We performed genome-wide DNA methylation profiling of 34 NFPAs and normal pituitary samples. Methylation status of the