分子量
antigen ~49 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of mouse 3T3 or at NRK cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extract of G-361 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WIPI1(55062)
mouse ... Wipi1(52639)
rat ... Wipi1(303630)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
W2394-200UL:
W2394-25UL:
W2394-BULK:
IXO14821:
W2394-VAR:
試験成績書(COA)