Merck
V1506
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenyl alcohol
~99% (capillary GC)
別名:
cis-11-Octadecenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H36O
CAS番号:
分子量:
268.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
~99% (capillary GC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCO