この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H13NaO9
CAS番号:
分子量:
360.25
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
製品名
7-ヒドロキシクマリングルクロニド ナトリウム塩,
form
solid
color
white to faint yellow
mp
≥285 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C15H14O9.Na/c16-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)23-9)22-15-12(19)10(17)11(18)13(24-15)14(20)21;/h1-5,10-13,15,17-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,15+;/m0./s1
InChI key
SKHLGBDGEPDEME-KSOKONAESA-M
Application
7-ヒドロキシクマリンのPhase II (UDP-GT) 代謝産物です。
7-ヒドロキシクマリングルクロニドナトリウム塩は、7-ヒドロキシクマリン代謝物を分析するための標準品として使用できます。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
UC263-BULK: + UC263-10MG: + UC263-5MG: + UC263-VAR:
jan