この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H14N4O2S
CAS番号:
分子量:
314.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
208-384-3
MDL number:
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to light yellow
mp
179-183 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccnn2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H14N4O2S/c16-12-6-8-14(9-7-12)22(20,21)18-15-10-11-17-19(15)13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,16H2
InChI key
QWCJHSGMANYXCW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP2C18(1562), CYP2C19(1557), CYP2C9(1559)
Biochem/physiol Actions
抗菌剤。CYP2C9特異的インヒビターです。CYP2C9を介したリノール酸の炎症促進作用およびアテローム生成的作用(酸化ストレスを増加させてAP-1を活性化する)を遮断します。CYP2C9特異的インヒビターです。CYP2C9を介したリノール酸の炎症促進作用およびアテローム生成的作用(酸化ストレスを増加させてAP-1を活性化する)を遮断します。ブラジキニン誘導性のtPA遊離を阻害します。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under スルファヘナゾール
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
UC166-10MG: + UC166-VAR: + UC166-BULK: + UC166-5MG:
jan