スキップする
U4635
UNISETTE Tissue Processing/Embedding Cassettes
white
別名:
UNISETTE Tissue Processing/Embedding Cassettes
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 case
カートの在庫状況を確認する
¥35,400
この商品について
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41116124
¥35,400
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
color
white
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Histology processing/embedding cassettes made of acetal polymer. These cassettes keep specimens safely submerged in liquid and are resistant to histological solvents. The one-piece lid snaps apart and conveniently locks into the cassette base, ensuring specimen safety. A line of cassette colors are available to fit your needs and preference. A large 30° anterior writing area is available for your convenience. Not suitable for automated printers.
Application
Compatible with Leica and Sakura printers.
Preparation Note
Case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Legal Information
Unisette is a trademark of Simport
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
U4260U4385U4510
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
color
white
color
blue
color
yellow
color
green
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. what size are these cassettes?
    1 回答
    1. The dimensions of this product are as follows:
      Closed cassette 28.5 ±0.3 mm x 40.72 ±0.25 mm
      Open cassette 28.5 ±0.3 mm x 82 ±0.3