Merck
U3876
Sigma-Aldrich
Ethyl undecanoate
~99%
別名:
Undecanoic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
214.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
~99%
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
105 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
U3876-BULK:
U3876-500MG:
U3876-1G:
U3876-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)