Merck
U3754
Sigma-Aldrich
Uridine-2-14C
aqueous ethanol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12N2O6
CAS番号:
分子量:
244.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
aqueous ethanol solution
標識化の程度
40-60 mCi per mmol
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC1OC(C(O)C1O)N2C=CC(=O)NC2=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
血清ボトル入り
物理的形状
Aqueous solution containing 2% ethanol
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
U3754-50UCI:
U3754-100UCI:
U3754-250UCI:
U3754-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)