Merck
U3005
Millipore
Ultrafiltration disk membranes, Millipore®
PLHK cellulosic (regenerated cellulose) disks, MWCO 100,000 Da, diam. 44.5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
物質
PLHK cellulosic (regenerated cellulose) disks
詳細
glycerol humectant
メーカー/製品名
Millipore PLHK04310
直径
44.5 mm
ポアサイズ
100,000 Da MWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ultrafiltration(UF)膜は、公称カットオフ分子量(MWCO)より大きな分子と粒子を保持し、それより分子量が少ない溶媒と溶質は通す、明確に定義されたペリクル構造を持っています。UF膜によって、高分子の極めて高い濃度を得ることができます。これらのディスクは、Minitanプレート、Pelliconカセット、Helicon-UFカートリッジ、およびProstak UFモジュールに使用されているものと同じ高性能Millipore膜であり、加圧および撹拌された超ろ過セル用に構成されています。撹拌されたセルにUF膜を使用することは、スケールアップ前の方式開発用あるいはMinitan-UFまたはPelliconカセットシステムで処理したサンプルの最終濃縮用にお勧めします。
最高定格圧力: 100psi。ただし、ディスクを使用するハードウェアによって決まります。
温度上限:50°Cまで
pH範囲:PTシリーズは1~14、PLシリーズは2~13
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)