物質
polypropylene wells
white plate
特徴
skirt
PCR clean
Semi-Skirted
包装
pack of 25
メーカー/製品名
Eppendorf® 951022055 (NA Only)
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 well
容量
250 μL
有効容積
250 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The white wells of Eppendorf’s twin.tec real-time PCR plates increase the reflection of fluorescent light in real-time PCR (qPCR) and other fluorescence assays. The increased fluorescence from these specialized qPCR plates improves the sensitivity of your assays, while also improving reproducibility and consistency of your results.
特徴および利点
- White wells for better reflection
- High mechanical stability
- Raised rims for effective sealing
- Skirted and semi-skirted frames
- Optimal heat transfer due to reduced wall thickness
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- PCR clean and Eppendorf Forensic DNA Grade s available
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)