物質
low-density polyethylene
包装
case of 2000 ea
メーカー/製品名
Nalgene 312758-0001
直径
11.22 mm
詳細
Carry out biotech applications with Thermo Scientific Nalgene LDPE Dispensing Tips for Dropper Bottles, which feature precise drip control. Use with Nalgene LDPE Dropper bottles and Colored PP Closures.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)