Merck
T9918
Sigma-Aldrich
Tin(IV) phthalocyanine dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H16Cl2N8Sn
CAS番号:
分子量:
702.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, ~95%
SMILES記法
Cl[Sn]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)