Merck
T9793
Sigma-Aldrich
Tin(II) phthalocyanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H16N8Sn
CAS番号:
分子量:
631.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
組成
Dye content, ~97%
SMILES記法
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10