Merck
T9768
Sigma-Aldrich
D-Trp-Ala-Trp-D-Phe amide
≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H37N7O4
CAS番号:
分子量:
607.70
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3