Merck
T9500
Sigma-Aldrich
チミジン-5′-ジホスホ-α-D-グルコース 二ナトリウム塩
synthetic, ≥93%
別名:
TDP-α-G, TDP-α-Glc, TDP-α-グルコース, dTDP-α-glc-Na2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24N2Na2O16P2
CAS番号:
分子量:
608.29
Beilstein:
7407536
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic
アッセイ
≥93%
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C16H26N2O16P2.2Na/c1-6-3-18(16(25)17-14(6)24)10-2-7(20)9(31-10)5-30-35(26,27)34-36(28,29)33-15-13(23)12(22)11(21)8(4-19)32-15;;/h3,7-13,15,19-23H,2,4-5H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29)(H,17,24,25);;/q;2*+1/p-2/t7-,8+,9+,10+,11+,12-,13+,15+;;/m0../s1
InChI Key
PPAHWQWZRRHSCD-QMMSDIQLSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T9500-250MG:
T9500-25MG:
T9500-100MG:
T9500-VAR:
T9500-BULK:
試験成績書(COA)