Merck
T9052
Sigma-Aldrich
N-Tetracosanoyl-D-sphingosine 1-benzoate
別名:
N-Lignoceroyl-D-sphingosine 1-benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C49H91NO4
CAS番号:
分子量:
758.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
形状
solid
官能基
amide
ester
hydroxyl
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](COC(=O)c1ccccc1)[C@@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C49H87NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-39-43-48(52)50-46(44-54-49(53)45-40-36-35-37-41-45)47(51)42-38-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35-38,40-42,46-47,51H,3-34,39,43-44H2,1-2H3,(H,50,52)/b42-38+/t46-,47+/m1/s1
InChI Key
UGXMIJNTDRLPDS-ODNBOWEJSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T9052-VAR:
T9052-1MG:
T9052-BULK:
試験成績書(COA)