Merck
T7330
Sigma-Aldrich
Teijin 化合物 1 塩酸塩
≥98% (HPLC), powder
別名:
N-[2-[[(3R)-1-[(4-クロロフェニル)メチル]-3-ピロリジニル]アミノ]-2-オキソエチル]-3-(トリフルオロメチル)ベンズアミド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21ClF3N3O2·HCl
CAS番号:
分子量:
476.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to tan
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H]2CCN(C2)Cc3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H21ClF3N3O2.ClH/c22-17-6-4-14(5-7-17)12-28-9-8-18(13-28)27-19(29)11-26-20(30)15-2-1-3-16(10-15)21(23,24)25;/h1-7,10,18H,8-9,11-13H2,(H,26,30)(H,27,29);1H/t18-;/m1./s1
InChI Key
PGUQBBISBKGQDC-GMUIIQOCSA-N
アプリケーション
Studies have reported that Trp982.60, Thr2927.40, His1213.33 and Ile2636.55 of Teijin compound 1 significantly affect the antagonistic functions of the compound at CCR2[1].
生物化学的/生理学的作用
帝人化合物1は、CCR2b受容体拮抗薬です。
帝人化合物1は、CCR2b受容体拮抗薬です。帝人化合物1は、MCP-1によって誘導される細胞走化性を阻害します。ケモカイン受容体CCR2は、Gタンパク質共役受容体(GPCR)であり、主に単球、未熟樹状細胞、活性型Tリンパ球、好塩基球で発現されます。
調製ノート
Teijin compound 1 hydrochloride is soluble in DMSO at a concentration that is greater than or equal to 20 mg/ml.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T7330-25MG:
T7330-BULK:
T7330-5MG:
T7330-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Spencer E Hall et al.
Molecular pharmacology, 75(6), 1325-1336 (2009-03-20)
Design of dual antagonists for the chemokine receptors CCR2 and CCR5 will be greatly facilitated by knowledge of the structural differences of their binding sites. Thus, we computationally predicted the binding site of the dual CCR2/CCR5 antagonist N-dimethyl-N-[4-[[[2-(4-methylphenyl)-6,7-dihydro-5H-benzohepten-8-yl] carbonyl]amino]benzyl]tetrahydro-2H-pyran-4-aminium (TAK-779)
資料
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.