スキップする
T6830
チログロブリンヒト
別名:
チログロブリン ヒト
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥57,100
5 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥92,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-721-3
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
lyophilized solid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
¥57,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... TG(7038)
General description
ヒトサイログロブリン(Tg)は660 kDaの二量体タンパク質で、甲状腺で産生され、甲状腺内で完全に使用されます。ヒトのサイログロビンは、甲状腺ホルモンであるサイロキシン(T4)およびトリヨードサイリオニンを産生するために甲状腺で使用されます。橋本甲状腺炎またはグレーブス病の患者は、ヒトのサイログロブリンに対する抗体を頻繁に発症します。血液中のサイログロブリン値は、特定の種類の甲状腺癌の腫瘍マーカーとして、またグレーブス病で使用できます。
Biochem/physiol Actions
サイログロブリンは、ヒト末梢血単核細胞で血小板活性化因子の発現を誘導することが示されており、甲状腺疾患の一部の患者では上昇が見られます。 [1]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T-113T1126T1001
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
-
biological source
human
biological source
-
biological source
Porcine thyroid
biological source
bovine thyroid
form
lyophilized solid
form
liquid
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... TG(7038)
Gene Information
-
Gene Information
pig ... TG(100156471)
Gene Information
cow ... TG(280706)
UniProt accession no.
P01266
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
F1RRV3
UniProt accession no.
P01267
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
T6830-1MG: + T6830-5MG: + T6830-BULK: + T6830-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hello, Does the product "Thyroglobulin Human", T6830, contain any iodine? or is it free from iodine? There is no specification stating any percentage of iodine present in the protein. Thanks!
    1 回答
    1. Iodine content is not a specification for product release and has not been characterized.