Merck
T6641
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl-D-(+)-mannitol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H62O6Si6
CAS番号:
分子量:
615.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)OCC(O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)