Merck
T6525
Sigma-Aldrich
Tyr-Phe-Phe acetate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30N4O4 · C2H4O2
CAS番号:
分子量:
534.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O)=O.N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(N)=O
InChI
1S/C27H30N4O4.C2H4O2/c28-22(15-20-11-13-21(32)14-12-20)26(34)31-24(17-19-9-5-2-6-10-19)27(35)30-23(25(29)33)16-18-7-3-1-4-8-18;1-2(3)4/h1-14,22-24,32H,15-17,28H2,(H2,29,33)(H,30,35)(H,31,34);1H3,(H,3,4)/t22-,23-,24-;/m0./s1
InChI Key
ZVGVFJUNKUGQJW-NYTZCTPBSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3