Merck
T6410
Sigma-Aldrich
4-トリフルオロメチルウンベリフェリルグルクロニド カリウム塩
≥98% (TLC)
別名:
4-トリフルオロメチル-7-ヒドロキシクマリングルクロニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C16H12F3O9K
CAS番号:
分子量:
444.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
solid
SMILES記法
[K].OC1C(O)C(OC(C1O)C(O)=O)Oc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C16H13F3O9.K.H/c17-16(18,19)7-4-9(20)27-8-3-5(1-2-6(7)8)26-15-12(23)10(21)11(22)13(28-15)14(24)25;;/h1-4,10-13,15,21-23H,(H,24,25);;
InChI Key
VETSWRNXMAPTTI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3