Merck
T5820
Sigma-Aldrich
Tissue protein, cell membrane
from human skeletal muscle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
由来生物
human skeletal muscle
フォーム
liquid
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Highly purified cell membrane protein from whole tissue homogenates. Useful in electrophoresis, Western blotting, immunoassay, and other applications requiring source-specific, non-denatured protein.
物理的形状
0.5 mgのタンパク質(約3 mgタンパク質/mL)
20 mMのHEPES、1.5 mMのMgCl2、10 mMのKCl、40 mMのスクロース、1 mMのEDTA、2%グリセロール、0.5%デオキシコール酸ナトリウム、1% NP-40、pH 7.9、およびプロテアーゼインヒビターカクテルを含む溶液で提供されます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)