Merck
T5780
Sigma-Aldrich
DL-Thyronine
別名:
3-(p-[p-Hydroxyphenoxy]phenyl)-DL-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15NO4
CAS番号:
分子量:
273.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
SMILES記法
NC(Cc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO4/c16-14(15(18)19)9-10-1-5-12(6-2-10)20-13-7-3-11(17)4-8-13/h1-8,14,17H,9,16H2,(H,18,19)
InChI Key
KKCIOUWDFWQUBT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
Similar to T 1501, but produced by Sigma.