安全性情報
T5629
Supelco
Tyrothricin from Bacillus aneurinolyticus (Bacillus brevis)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5629-BULK:
T5629-VAR:
T5629-10G:
T5629-1G:
T5629-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)