Merck
T5406
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2″-テルチオフェン
別名:
α-テルチエニル, 2,5-ジ(2-チエニル)チオフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8S3
CAS番号:
分子量:
248.39
Beilstein:
178604
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
mp
93-95 °C (lit.)
SMILES記法
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
InChI Key
KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Natural product occurring in marigold which shows UV-enhanced antibiotic activity.
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5406-BULK:
T5406-1G:
T5406-100MG:
T5406-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arora, S.K.
Tetrahedron Letters, 24, 4043-4043 (1983)