安全性情報
T5153
Sigma-Aldrich
Tyr-Gly-Ala-Val-Val-Asn-Asp-Leu
≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H59N9O13
CAS番号:
分子量:
849.93
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5153-.5MG:
T5153-.1MG:
T5153-BULK:
T5153-VAR:
T5153-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B M Dutia et al.
Nature, 321(6068), 439-441 (1986-05-22)
Ribonucleotide reductase is an essential enzyme for DNA synthesis in all prokaryotic and eukaryotic cells; it catalyses the reductive conversion of ribonucleotides to deoxyribonucleotides. Several herpesviruses including herpes simplex virus type 1 (HSV-1), HSV-2, pseudorabies virus (PRV), equine herpesvirus type