Merck
T5041
Sigma-Aldrich
三リン酸ナトリウム 五塩基性
≥90%, suitable for photographic applications
別名:
トリポリリン酸ナトリウム 五塩基性, トリポリリン酸五ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na5P3O10
CAS番号:
分子量:
367.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
≥90%
溶解性
H2O: soluble, clear to slightly hazy
適合性
suitable for photographic applications
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
InChI Key
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
直鎖状リン酸塩
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T5041-1G:
T5041-500MG:
T5041-BULK:
試験成績書(COA)